Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vinylmagnesium bromide 14% ∼1 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

V0053-100G
TCIAV0053-100GEA 51.7 EUR InStock
TCIAV0053-100G
Vinylmagnesium bromide 14% ∼1 mol/L dans le THF
Vinylmagnesium bromide


Formule: C₂H₃BrMg
Numéro MDL: MFCD00000042
Numéro CAS: 1826-67-1
EINECS: 217-375-3
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 13.5 to 16.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité