Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Vinyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,6-Diamino-2-vinyl-1,3,5-triazine

V0057-1G
TCIAV0057-1GEA 349 EUR InStock
TCIAV0057-1G
2-Vinyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Vinyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine


Formule: C₅H₇N₅
MW: 137,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059935
Numéro CAS: 3194-70-5
EINECS: 424-800-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ed56ea4b40d24dcf0416bf9dcaa2de5df167b58&vid=2ed56ea4b40d24dcf0416bf9dcaa2de5df167b58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité