Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Valethamate bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Diethyl-N-methyl-2-((3-methyl-2-phenylpentanoyl)oxy)ethan-1-aminium bromide, N,N-Diethyl-N-methyl-2-[(3-methyl-1-oxo-2-phenylpentyl)oxy]ethanaminium Bromide, N-[2-(2-Methyl-1-phenylbutylcarbonyloxy)ethyl]diethylmethylammonium Bromide

V0063-1G
TCIAV0063-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAV0063-1G
Valethamate bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Valethamate bromide


Formule: C₁₉H₃₂BrNO₂
MW: 386,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031617
Numéro CAS: 90-22-2
EINECS: 201-977-8
Merck Index: 14,09906
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=946e28c861d1bce59fe00064c7af9f5da6003b23&vid=946e28c861d1bce59fe00064c7af9f5da6003b23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité