Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vinylferrocène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

V0064-1G
TCIAV0064-1GEA 104 EUR InStock
TCIAV0064-1G
Vinylferrocène ≥97.0% (par GC)
Vinylferrocène


Formule: C₁₂H₁₂Fe
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001434
Numéro CAS: 1271-51-8
EINECS: 215-041-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité