(-)-Verbenone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (-)-2-Pinen-4-one, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, (-)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, (1S)-(-)-Verbenone
V0072-25G
TCIAV0072-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAV0072-25G
(-)-Verbenone ≥95.0% (par GC)
(-)-Verbenone
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00001343
Numéro CAS: 1196-01-6
EINECS: 214-807-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité