Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

H-Val-OBzl·HCl ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride, (S)-benzyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, benzyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, H-Val-Obzl.HCl

V0078-5G
TCIAV0078-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAV0078-5G
H-Val-OBzl·HCl ≥98.0% (par HPLC, azote total)
H-Val-OBzl·HCl


Formule: C₁₂H₁₈ClNO₂
MW: 243,731 g/mol
Point de fusion: 138°C
Numéro MDL: MFCD00058010
Numéro CAS: 2462-34-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -11.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité