Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

L-Valine-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: L-2-Aminoisovaleric Acid tert-Butyl Ester Hydrochloride, H-Val-OtBu·HCl, (S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride

V0097-5G
TCIAV0097-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAV0097-5G
L-Valine-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
L-Valine-tert-butyl ester hydrochloride


Formule: C₉H₁₉NO₂·HCl
MW: 209,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD00034863
Numéro CAS: 13518-40-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +6.0 deg (C=2、H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité