Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vitamin K4 ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methylnaphthalene-1,4-diyl diacetate, Menadiol Diacetate, 1,4-Diacetoxy-2-methylnaphthalene

V0103-25G
TCIAV0103-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAV0103-25G
Vitamin K4 ≥98.0% (par GC)
Vitamin K4


Formule: C₁₅H₁₄O₄
MW: 258,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021469
Numéro CAS: 573-20-6
EINECS: 209-352-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité