Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Voglibose ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (1S,2S,3R,4S,5S)-5-((1,3-Dihydroxypropan-2-yl)amino)-1-(hydroxymethyl)cyclohexane-1,2,3,4-tetraol

V0119-100MG
TCIAV0119-100MGEA 141 EUR InStock
TCIAV0119-100MG
Voglibose ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Voglibose


Formule: C₁₀H₂₁NO₇
MW: 267,28 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00865496
Numéro CAS: 83480-29-9
Merck Index: 14,10029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14fad3c4d7eb9d622daed7242757de3ed9aacd67&vid=14fad3c4d7eb9d622daed7242757de3ed9aacd67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 168.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +45.0 to +48.0 deg (C=1、0.1mol/LHCl

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité