Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vecuronium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-[(2beta,3alpha,5alpha,16beta,17beta)-3,17-Bis(acetyloxy)-2-(1-piperidinyl)androstan-16-yl]-1-methylpiperidinium Bromide

V0120-100MG
TCIAV0120-100MGEA 73.7 EUR InStock
TCIAV0120-100MG
Vecuronium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Vecuronium bromide


Formule: C₃₄H₅₇BrN₂O₄
MW: 637,74 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00867762
Numéro CAS: 50700-72-6
EINECS: 256-723-9
Merck Index: 14,09941
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6654da3ae0f0cf360983c640dae8f746147763c8&vid=6654da3ae0f0cf360983c640dae8f746147763c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +31.0 to +34.0 deg (C=1, 0.05mol/L HCl)
Water max. 4.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité