Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vanillin isobutyrate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Formyl-2-methoxyphenyl isobutyrate, Isobutavan

V0124-25G
TCIAV0124-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAV0124-25G
Vanillin isobutyrate ≥98.0% (par GC)
Vanillin isobutyrate


Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00169858
Numéro CAS: 20665-85-4
EINECS: 243-956-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afd8220537d09438658185d34a511667876e27ae&vid=afd8220537d09438658185d34a511667876e27ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 27.0 to 31.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité