Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromoéthylène ∼14% ∼1 mol/L dans l'éther diéthylique

Fournisseur: TCI
Danger

V0126-100ML
TCIAV0126-100MLEA 79.2 EUR InStock
TCIAV0126-100ML
Bromoéthylène ∼14% ∼1 mol/L dans l'éther diéthylique
Bromoéthylène


Formule: C₂H₃Br
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000183
Numéro CAS: 593-60-2
EINECS: 209-800-6
ONU: 1993
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=682113713a4d138b592ab7d23d54689768bb3201&vid=682113713a4d138b592ab7d23d54689768bb3201&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 13.5 to 15.0 %
Water max. 200 ppm

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité