Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromoéthylène ∼12% ∼1 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

V0127-100ML
TCIAV0127-100MLEA 82.5 EUR InStock
TCIAV0127-100ML
Bromoéthylène ∼12% ∼1 mol/L dans le THF
Bromoéthylène


Formule: C₂H₃Br
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000183
Numéro CAS: 593-60-2
EINECS: 209-800-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ec013290f6cdfaf2950b29265460fa4b2a842e2&vid=2ec013290f6cdfaf2950b29265460fa4b2a842e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (HNMR) 11.5 to 12.5 w/w%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité