1-Vinylimidazole bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
V0145-5G
TCIAV0145-5GEA 152 EUR InStock
TCIAV0145-5G
1-Vinylimidazole bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Vinylimidazole bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₇H₇F₆N₃O₄S₂
Numéro CAS: 1013027-27-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f21d958501315bf490d08424d9d282cd786cf677&vid=f21d958501315bf490d08424d9d282cd786cf677&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité