Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Wortmannin ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

W0007-20MG
TCIAW0007-20MGEA 83.6 EUR InStock
TCIAW0007-20MG
Wortmannin ≥98.0% (par HPLC)
Wortmannin


Formule: C₂₃H₂₄O₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133927
Numéro CAS: 19545-26-7
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,10053
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccf3dca16c6dd38d5582ee7347ef56c284194bdc&vid=ccf3dca16c6dd38d5582ee7347ef56c284194bdc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 235.0 to 239.0 deg-C
Specific rotation +85.0 to +89.0 deg (C=0.17,CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité