Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m-Phénylenediacétonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Phenylenediacetonitrile

X0002-25G
TCIAX0002-25GEA 383 EUR InStock
TCIAX0002-25G
m-Phénylenediacétonitrile ≥98.0% (par GC)
m-Phénylenediacétonitrile


Formule: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001915
Numéro CAS: 626-22-2
EINECS: 210-936-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cffb47bd1283d16649db949eb2b970d98d7038b&vid=1cffb47bd1283d16649db949eb2b970d98d7038b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité