Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

X0004-25G
TCIAX0004-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAX0004-25G
3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione ≥98.0% (par HPLC)
3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione


Formule: C₅H₄N₄O₂
MW: 152,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078453
Numéro CAS: 69-89-6
EINECS: 200-718-6
Merck Index: 14,10059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20e3ddd26fa81746f9aef5ee33e89acfcd0e6977&vid=20e3ddd26fa81746f9aef5ee33e89acfcd0e6977&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité