Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Xanthène-9-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

X0005-25G
TCIAX0005-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAX0005-25G
Xanthène-9-one ≥98.0% (par GC)
Xanthène-9-one


Formule: C₁₃H₈O₂
MW: 196,21 g/mol
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 174 °C
Numéro MDL: MFCD00005060
Numéro CAS: 90-47-1
EINECS: 201-997-7
Merck Index: 14,10062
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84086ab10ba880f82fbe842d64cd6a08a7ea6426&vid=84086ab10ba880f82fbe842d64cd6a08a7ea6426&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 180.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité