Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Xanthosine dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

X0008-100MG
TCIAX0008-100MGEA 24.2 EUR InStock
TCIAX0008-100MG
Xanthosine dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Xanthosine dihydrate


Formule: C₁₀H₁₂N₄O₆·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00005726
Numéro CAS: 146-80-5
EINECS: 205-679-9
Merck Index: 14,10065
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -57.0 to -61.0 deg (C=1, 0.1mol/L NaOH sol.)
Water 10.5 to 12.6 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité