Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Xylenol blue ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Xylenol Blue

X0016-1G X0016-25G
TCIAX0016-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAX0016-1G TCIAX0016-25G
p-Xylenol blue ≥95.0% (par HPLC)
p-Xylenol blue


Formule: C₂₃H₂₂O₅S
MW: 410,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005870
Numéro CAS: 125-31-5
EINECS: 204-736-5
Merck Index: 14,10083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f7d4a34b92c24f36c0b82fda474245fee81a6dd&vid=5f7d4a34b92c24f36c0b82fda474245fee81a6dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 433.0 to 437.0 nm (pH7.0)
Absorbance min. 0.370 (10 mg/L, pH 7.0, 433.0 to 437.0 nm)
Transition interval (pH) (red)1.2 to 2.8 (yellow), (yellow)8.0 to 9.6 (purplish blue)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité