Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Xylene fast yellow 2G

Fournisseur: TCI
Synonyms: Acid Light Yellow 2G, Acid Fast Yellow G, Lissamine Fast Yellow, Acid Yellow 17

X0025-25G
TCIAX0025-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAX0025-25G
Xylene fast yellow 2G
Xylene fast yellow 2G


Formule: C₁₆H₁₂Cl₂N₄O₇S₂
MW: 551,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053367
Numéro CAS: 6359-98-4
EINECS: 228-819-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Lambda max. 401.0 to 405.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 350 (H2O, 401.0 to 405.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité