Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Xylidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethylaniline hydrochloride

X0028-25G
TCIAX0028-25GEA 308 EUR InStock
TCIAX0028-25G
2,4-Xylidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,4-Xylidine hydrochloride


Formule: C₈H₁₂ClN
MW: 157,6406 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060209
Numéro CAS: 21436-96-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb039f28983aba547a54ee5b056cc1d15a6692f3&vid=fb039f28983aba547a54ee5b056cc1d15a6692f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité