Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Xylidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6-Dimethylaniline hydrochloride

X0029-25G
TCIAX0029-25GEA 116 EUR InStock
TCIAX0029-25G
2,6-Xylidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,6-Xylidine hydrochloride


Formule: C₈H₁₂ClN
MW: 157,6406 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060213
Numéro CAS: 21436-98-6
EINECS: 244-388-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19a6e3a1790c70eda4285a304329f952bf871a87&vid=19a6e3a1790c70eda4285a304329f952bf871a87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité