Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Xylylenebis(N,N-diethyldithiocarbamate) ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Xylenebis(N,N-diethyldithiocarbamate), 1,4-Bis(N,N-diethyldithiocarbamylmethyl)benzene

X0056-5G
TCIAX0056-5GEA 260 EUR InStock
TCIAX0056-5G
p-Xylylenebis(N,N-diethyldithiocarbamate) ≥98.0% (par HPLC, azote total)
p-Xylylenebis(N,N-diethyldithiocarbamate)


Formule: C₁₈H₂₈N₂S₄
MW: 400,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191696
Numéro CAS: 89964-93-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité