Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzène-1,3-diméthanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Benzenedimethanol, m-Xylene-α,α'-diol, m-Phenylenedimethanol

X0058-5G
TCIAX0058-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAX0058-5G
Benzène-1,3-diméthanol ≥98.0% (par GC)
Benzène-1,3-diméthanol


Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 159°C
Point de fusion: 58 °C
Densité: 1,161 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00004649
Numéro CAS: 626-18-6
EINECS: 210-934-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1f7dcb561ca2621888aa70afdea8e3670887dea&vid=b1f7dcb561ca2621888aa70afdea8e3670887dea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité