Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Xanthohumol ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2',4,4'-Trihydroxy-6'-methoxy-3'-prenylchalcone, (E)-1-(2,4-Dihydroxy-6-methoxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)phenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, (E)-1-[2,4-Dihydroxy-6-methoxy-3-(3-methyl-2-butenyl)phenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)propenone, 2',4,4'-Trihydroxy-6'-methoxy-3'-(3-methylbut-2-en-1-yl)chalcone

X0068-25MG
TCIAX0068-25MGEA 539 EUR InStock
TCIAX0068-25MG
Xanthohumol ≥97.0% (par HPLC)
Xanthohumol


Formule: C₂₁H₂₂O₅
MW: 354,40 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210576
Numéro CAS: 6754-58-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fcd0c5e864ff52aea32afc3c8c4a5d820d4d53d&vid=0fcd0c5e864ff52aea32afc3c8c4a5d820d4d53d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 158.0 to 163.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité