Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

XAV939 ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-3,5,7,8-tetrahydro-4H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-one, XAV-939

X0077-100MG
TCIAX0077-100MGEA 310 EUR InStock
TCIAX0077-100MG
XAV939 ≥98.0% (par HPLC)
XAV939


Formule: C₁₄H₁₁F₃N₂OS
MW: 312,3102 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16879017
Numéro CAS: 284028-89-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff32dbada0aac26c409bb115f007d16fc9eb208f&vid=ff32dbada0aac26c409bb115f007d16fc9eb208f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.00 to 10.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité