Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-Zeatin ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-(4-Hydroxy-3-methyl-2-butenylamino)purine

Z0012-100MG
TCIAZ0012-100MGEA 91.3 EUR InStock
TCIAZ0012-100MG
trans-Zeatin ≥98.0% (par HPLC, azote total)
trans-Zeatin


Formule: C₁₀H₁₃N₅O
MW: 219,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00213654
Numéro CAS: 1637-39-4
Merck Index: 14,10117
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 214.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité