Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Zinc chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride

Z0014-25G Z0014-300G
TCIAZ0014-25GEA 22 EUR InStock
TCIAZ0014-25G TCIAZ0014-300G
Zinc chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Zinc chlorure


Formule: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Point d'ébullition: 732°C
Point de fusion: 290°C
Densité: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
ONU: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3bcae070a13e60d7c0d0b673b87bb89d9abf754&vid=81fc5df3a8307fa0734181a91e2623412c23a755&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité