Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinc chlorure ∼25% ∼2 mol/L dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)

Fournisseur: TCI
Danger

Z0020-100ML
TCIAZ0020-100MLEA 95.7 EUR InStock
TCIAZ0020-100ML
Zinc chlorure ∼25% ∼2 mol/L dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
Zinc chlorure


Formule: ZnCl₂
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3929e80d1118ec3a69d8caea9002b8380572e0e&vid=de30f7886a6e513bbfad24a4bb99c1ae71157d2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 1.7 to 2.2 mol/L

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité