Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zanamivir hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R,4S)-3-acetamido-4-(diaminomethylideneamino)-2-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-3,4-dihydro-2H-pyran-6-carboxylic acid hydrate, 4-Guanidino-2,4-dideoxy-2,3-dehydro-N-acetylneuraminic acid hydrate, 4-Guanidino-Neu5Ac2en hydrate

Z0023-100MG
TCIAZ0023-100MGEA 174 EUR InStock
TCIAZ0023-100MG
Zanamivir hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Zanamivir hydrate


Formule: C₁₂H₂₀N₄O₇·xH₂O
MW: 332,31 g/mol (anhy)
Numéro CAS: 551942-41-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65753c1726e1b9745e5d39ceec1f90381b00c6de&vid=65753c1726e1b9745e5d39ceec1f90381b00c6de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +36.0 to +39.0 deg (C=1、H2O) (calcd.on anh.substance)
Water 8.0 to 12.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité