Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zafirlukast ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[3-[[2-Methoxy-4-[[[(2-methylphenyl)sulphonyl]amino]carbonyl]phenyl]methyl]-1-methyl-1H-indol-5-yl]carbamic acid Cyclopentyl Ester, Cyclopentyl (3-(2-methoxy-4-((o-tolylsulphonyl)carbamoyl)benzyl)-1-methyl-1H-indol-5-yl)carbamate, Cyclopentyl N-[3-[[2-Methoxy-4-[[[(2-methylphenyl)sulphonyl]amino]carbonyl]phenyl]methyl]-1-methyl-1H-indol-5-yl]carbamate

Z0029-100MG
TCIAZ0029-100MGEA 181 EUR InStock
TCIAZ0029-100MG
Zafirlukast ≥98.0% (par HPLC)
Zafirlukast


Formule: C₃₁H₃₃N₃O₆S
MW: 575,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00864775
Numéro CAS: 107753-78-6
Merck Index: 14,10108
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5723d2741a345e5e227c5c12754153832147d04&vid=d5723d2741a345e5e227c5c12754153832147d04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité