Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diacetoxyzirconium(IV) oxide ∼20% dans l'eau

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(acetato-O)oxozirconium(IV)

Z0030-500G
TCIAZ0030-500GEA 45.1 EUR InStock
TCIAZ0030-500G
Diacetoxyzirconium(IV) oxide ∼20% dans l'eau
Diacetoxyzirconium(IV) oxide


Formule: C₄H₆O₅Zr
MW: 225,31 g/mol
Numéro CAS: 5153-24-2
EINECS: 225-924-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b54088130aab518cb1f52fc599027df9b614950&vid=c01897b30f293451f97daca6b26d10711fc6c34e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Chelometric Method) 19.0 to 22.0 w/w% (as ZrO2)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité