Gant nitrile blanc 12 TN1204W XL Non poudrs, ambidextres, surface micro-texture Longueur : 300 mm (12) Coloris : blanc Compatible pour une utilisation en classe 10 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE scell (sachets avec Easy-Tear p 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: TECHNI GLOVE
Gant nitrile blanc 12 TN1204W XL Non poudrs, ambidextres, surface micro-texture Longueur : 300 mm (12) Coloris : blanc Compatible pour une utilisation en classe 10 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE scell (sachets avec Easy-Tear p 1 * 1.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gant nitrile blanc 12 TN1204W XL Non poudrés, ambidextres, surface micro-texturée Longueur : 300 mm (12´) Coloris : blanc Compatible pour une utilisation en classe 10 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE scellé (sachets avec Easy-Tear p 1 * 1.000 Pce TCNG107837 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou