Gant nitrile vert 12 TN1204G XLarge Non poudrs, Ambidextres, bords rouls, surface micro-texture Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 4 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE 10 sachets x 100 gants par carton Soit Carton 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: TECHNI GLOVE
Gant nitrile vert 12 TN1204G XLarge Non poudrs, Ambidextres, bords rouls, surface micro-texture Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 4 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE 10 sachets x 100 gants par carton Soit Carton 1 * 1.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gant nitrile vert 12 TN1204G XLarge Non poudrés, Ambidextres, bords roulés, surface micro-texturée Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 4 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE 10 sachets x 100 gants par carton Soit Carton 1 * 1.000 Pce TCNGTN1204G 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou