Dietary Fiber, total, assay control kit, Supelco®
Fournisseur: Merck
TDFC10-1KT
TDFC10-1KTEA 586 EUR InStock
TDFC10-1KT
Dietary Fiber, total, assay control kit, Supelco®
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
Standards for use as internal controls in conjunction with the Total Dietary Fiber Assay Kit (TDF100A).
Arabinogalactan (stractan) 1 g
Casein 5 g
β-Glucan 1 g
Pectin 1 g
Starch, corn 10 g
Starch, wheat 10 g
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité