Transfer tanks, Transphor™
Fournisseur: Cytiva
TE22
TE22EA 1535 EUR InStock
TE22
Transfer tanks, Transphor™
Appareils de transfert
Transphor™ units use transverse electrophoresis to transfer proteins from polyacrylamide gels onto nitrocellulose and PVDF membranes. The optional Transphor™ power lid delivers up to 1,5 A and 100 V in constant current mode.
  • Performs complete and even transfers of proteins
  • Transfers four 15×21 cm gels or up to sixteen 7×10 cm gels at one time
  • Cassettes load easily with even contact between gel and transfer membrane
  • Sturdy electrode panels lock safely in place automatically
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité