Cole-Parmer® CB-200D-IB Electronic Ice Bucket
Fournisseur: Cole-Parmer
24120-00
TECN24120-00EA 1770 EUR InStock
TECN24120-00
Cole-Parmer® CB-200D-IB Electronic Ice Bucket
Chauffe-blocs Bains chauffants/réfrigérants
Keep samples cold, clean, and dry.
  • Waterless - no more wet, melting ice or floating sample tubes
  • Ceramic-coated beads maintain a 4 °C temperature for the entire working day
  • Holds approximately 60×1,5 ml microtubes
Use the electronic ice bucket to keep tubes clean and dry while incubating at sub-ambient temperatures for long periods of time. A removable bucket is filled with ceramic-coated beads that can maintain a constant temperature and support the sample tubes. To save time, the bucket of beads can be incubated in the refrigerator overnight andMore Product Information
Collapse All
Désignation Type Plage de température Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Electronic ice bucket Beads 0...40 °C 1 TECN24120-00
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité