Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mesh Stainless Steel Locker

Fournisseur: TEKNOMEK
CRLO-ME24D
TEKMCRLO-ME24DEA 0 EUR InStock
TEKMCRLO-ME24D
Mesh Stainless Steel Locker
Mobilier Casiers de vestiaires
Our stainless steel mesh storage locker with hasps and stables is a ideal storage solution. With 24 independently lockable storage cages incorporating a hygienic design.

  • 304-grade stainless steel
  • Brushed dull polish finish
  • 24 Compartment
  • Fitted with 15 cm high legs
  • All doors fitted with hasp and staple ready for use with padlocks
  • Compartment: 305×305×220 mm
  • Floor Clearance: 150 mm
  • Mesh grid: 25×25 mm

This locker comes in a three by eight configuration making it ideal for ear defenders, personal items or hard hats.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité