Swing Bin, Stainless Steel
Fournisseur: TEKNOMEK
HWBH-SB
TEKMHWBH-SBEA 0 EUR InStock
TEKMHWBH-SB
Swing Bin, Stainless Steel
Poubelles Collecteurs de déchets tranchants
Our waste bin with swing lid is commonly used in hygienic environments such as healthcare centres and laboratories for sanitary waste disposal.
  • 304L-grade stainless steel
  • Brushed dull polish finish
  • Removeable swing lid top
  • Fully enclosed
Featuring a swing lid design, our own manufactured waste bin comes fully welded with 304L-grade stainless steel construction. Its strength and secure build makes it ideal for depositing waste sharps.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité