Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Stainless Steel Wire Modular Shelving Unit

Fournisseur: TEKNOMEK
SHSHMSWIM12X60
TEKMSHSHMSWIM12X60EA 0 EUR InStock
TEKMSHSHMSWIM12X60
Stainless Steel Wire Modular Shelving Unit
Mobilier Étagères
Stainless steel modular shelving units with wire shelves are hygienic, ingress-free and fully welded with 304-grade stainless steel. The modular shelving units come as static or mobile. The mobile castors are stainless steel as standard. The static version comes with adjustable feet for ultimate balance and stability.

  • Manufactured from 304-grade stainless steel
  • Additional tiers and lengths available
  • 600 kg payload per unit
  • Individual shelf loading - under 1000 mm width: 150 kg
  • Individual shelf loading - over 1000 mm width: 100 kg
  • Adjustable feet on static versions
  • Units over 1500 mm feature three uprights (one in the centre)

Each shelving unit is supplied with four shelves but each unit can hold up to 12 shelves, ensuring that you will find a unit suitable for your storage needs. Support points every 50 mm make the shelving positions very flexible. You can even build a corner unit using hooks (two per shelf), without any uprights needed.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité