Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hand Operated Pallet Truck

Fournisseur: TEKNOMEK
SHTT-PKSS68X10
TEKMSHTT-PKSS68X10EA 0 EUR InStock
TEKMSHTT-PKSS68X10
Hand Operated Pallet Truck
Chariots
Hand operated pallet truck come manufactured in either fully welded 304-grade stainless steel or galvanised mild steel.

  • Yellow high visibility paint available
  • Tough and robust design

Boasting a solid, robust construction with a lift height and a maximum payload of 2500 kg. A yellow painted version is also available to ensure increased visibility whilst handling heavy or awkward loads.

Dimensions:
Width: 540 mm
Fork length: 1000 mm
Lift height: 85 to 200 mm

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité