Eco AluRack pour conglateurs armoires pour (HxP) 8x5=40 botes cryo, hauteur 32mm, aluminium, dimensions (HxPxl) 289x683x139mm, liv r avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 10x10 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Eco AluRack pour conglateurs armoires pour (HxP) 8x5=40 botes cryo, hauteur 32mm, aluminium, dimensions (HxPxl) 289x683x139mm, liv r avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 10x10 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Eco AluRack pour congélateurs armoires pour (HxP) 8x5=40 boîtes cryo, hauteur 32mm, aluminium, dimensions (HxPxl) 289x683x139mm, liv ré avec des boîtes en carton blanc standard et des séparateurs de compartiments 10x10 1 * 1 Pce TENATE11156B10 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou