Eco AluRack pour conglateurs coffres pour 9 botes cryo, hauteur 40mm, en aluminium, dimensions (HxPxl) 389x140x140mm, livr avec d es botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 10x10 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Eco AluRack pour conglateurs coffres pour 9 botes cryo, hauteur 40mm, en aluminium, dimensions (HxPxl) 389x140x140mm, livr avec d es botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 10x10 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Eco AluRack pour congélateurs coffres pour 9 boîtes cryo, hauteur 40mm, en aluminium, dimensions (HxPxl) 389x140x140mm, livré avec d es boîtes en carton blanc standard et des séparateurs de compartiments 10x10 1 * 1 Pce TENATE11433B10 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou