Eco AluRack pour conglateurs coffres pour 14 botes cryo, hauteur 40mm, en aluminium, dimensions (HxPxl) 599x140x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Eco AluRack pour conglateurs coffres pour 14 botes cryo, hauteur 40mm, en aluminium, dimensions (HxPxl) 599x140x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Eco AluRack pour congélateurs coffres pour 14 boîtes cryo, hauteur 40mm, en aluminium, dimensions (HxPxl) 599x140x140mm, livré avec des boîtes en carton blanc standard et des séparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce TENATE11442B 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou