Eco Alu MTP pour conglateurs coffres pour 15 plaques format SBS, hauteur 35mm, en aluminium, dimensions (HxPxl) 558x135x92mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Eco Alu MTP pour conglateurs coffres pour 15 plaques format SBS, hauteur 35mm, en aluminium, dimensions (HxPxl) 558x135x92mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Eco Alu MTP pour congélateurs coffres pour 15 plaques format SBS, hauteur 35mm, en aluminium, dimensions (HxPxl) 558x135x92mm 1 * 1 Pce TENATE15244 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou