Rack Eco Alu MTP pour conglateurs armoires pour (HxP) 10x4=40 plaques format SBS, hauteur 35mm, en aluminium, dimensions (HxPxl) 37 1x360x135mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK AS
Rack Eco Alu MTP pour conglateurs armoires pour (HxP) 10x4=40 plaques format SBS, hauteur 35mm, en aluminium, dimensions (HxPxl) 37 1x360x135mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Eco Alu MTP pour congélateurs armoires pour (HxP) 10x4=40 plaques format SBS, hauteur 35mm, en aluminium, dimensions (HxPxl) 37 1x360x135mm 1 * 1 Pce TENATE15308 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou