Eco Alu MTP rack pour conglateurs verticaux (HxD) 8x6 = 48 plaques, aluminium, plaque 45mm, dimensions: (hxdxw) 372x540x135mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Eco Alu MTP rack pour conglateurs verticaux (HxD) 8x6 = 48 plaques, aluminium, plaque 45mm, dimensions: (hxdxw) 372x540x135mm 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Eco Alu MTP rack pour congélateurs verticaux (HxD) 8x6 = 48 plaques, aluminium, plaque 45mm, dimensions: (hxdxw) 372x540x135mm 1 * 1 Pce TENATE15549 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou