Rack Eco Alu MTP pour conglateurs armoires pour (HxP) 4x6=24 plaques format SBS, hauteur 55mm, en aluminium, dimensions (HxPxl) 229 x540x135mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK AS
Rack Eco Alu MTP pour conglateurs armoires pour (HxP) 4x6=24 plaques format SBS, hauteur 55mm, en aluminium, dimensions (HxPxl) 229 x540x135mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Eco Alu MTP pour congélateurs armoires pour (HxP) 4x6=24 plaques format SBS, hauteur 55mm, en aluminium, dimensions (HxPxl) 229 x540x135mm 1 * 1 Pce TENATE15640 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou