Rack Classic pour conglateurs coffres pour 10 botes cryo, hauteur 32mm, en acier inoxydable, avec tige de verrouillage, dimensions (HxPxl) 359x140x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Classic pour conglateurs coffres pour 10 botes cryo, hauteur 32mm, en acier inoxydable, avec tige de verrouillage, dimensions (HxPxl) 359x140x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Classic pour congélateurs coffres pour 10 boîtes cryo, hauteur 32mm, en acier inoxydable, avec tige de verrouillage, dimensions (HxPxl) 359x140x140mm, livré avec des boîtes en carton blanc standard et des séparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce TENATE21352B 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou